Fortfahren mit
1.01849
tert-Butylmethylether
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert-butylether, MTB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
216-653-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
55.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
268 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0001% Peroxide (as H2O2), ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Application of liquid chromatography coupled to data-independent acquisition mass spectrometry for the metabolic profiling of N-ethyl heptedrone.: In dieser Studie wurde mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie ein metabolisches Profil erstellt, wobei die erweiterten analytischen Fähigkeiten von tert-Butylmethylether in der komplexen Probenanalyse hervorgehoben wurden. Die Forschung zeigte die Effizienz dieses Stoffes beim Nachweis verschiedener Metaboliten und leistet einen Beitrag zur Entwicklung analytischer Hochdurchsatztechniken (Mazzarino et al., 2021).
  • Extraction of Lipids from Liquid Biological Samples for High-Throughput Lipidomics.: In diesem Artikel wird die Verwendung von tert-Butylmethylether bei der Lipidextraktion aus biologischen Proben untersucht, was lipidomische Analysen mit hohem Durchsatz ermöglicht. Aufgrund ihrer Effizienz und Zuverlässigkeit ist die Methode für groß angelegte biochemische Studien von Nutzen (Furse et al., 2020).
  • A sensitive and efficient procedure for the high-throughput determination of nine urinary metabolites of pyrethroids by GC-MS/MS and its application in a sample of Japanese children.: Diese Forschungsarbeit präsentiert eine Hochdurchsatzmethode zur Analyse von Harnmetaboliten mittels GC-MS/MS, bei der tert-Butylmethylether eine entscheidende Rolle bei der Probenvorbereitung spielte. Die Studie unterstrich die Empfindlichkeit und Anwendbarkeit der Methode in groß angelegten Populationsstudien (Ueda et al., 2018).
  • Determination of ochratoxin A in baby food by immunoaffinity column cleanup with liquid chromatography: interlaboratory study.: In dieser Studie wurde tert-Butylmethylether im Aufreinigungsprozess zum Nachweis von Ochratoxin A in Babynahrung eingesetzt und sein Nutzen bei der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit durch robuste Analysetechniken aufgezeigt (Burdaspal et al., 2001).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX08191.01984PHR1560
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
0.735-0.738  g/mL at 25 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylmethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101849100004022536025674
101849500504054839421495
101849619004054839628597
101849400004027269677527
101849919004027269262693
101849501104054839387463
101849250004022536025681