Merck
1.01984
tert-Butylmethylether
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert-butylether, MTB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
216-653-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
55.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
268 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
215 nm, ≥40%, 235 nm, ≥55%, 240 nm, ≥60%, 255 nm, ≥85%, 260 nm, ≥90%, 280 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 215 nm Amax: ≤0.40, λ: 235 nm Amax: ≤0.26, λ: 240 nm Amax: ≤0.22, λ: 255 nm Amax: ≤0.07, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Application
  • Numerical Simulation of HCCI Combustion Fuelled with Gasoline + Methyl Tert-Butyl Ether Blend.: In dieser Studie werden numerische Simulationen verwendet, um die Auswirkungen der Beimischung von MTBE zu Benzin in Motoren mit homogener Kompressionszündung (HCCI) zu untersuchen, wobei Verbesserungen der Verbrennungseffizienz und Emissionsreduzierung hervorgehoben werden (Dadapeer et al., 2022).
  • INFLUENCE OF NANO CERIUM OXIDE IN EMISSION REDUCTION WITH METHYL TERT-BUTYL ETHER - GASOLINE BLENDS AT HCCI ENGINE.: Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Nano-Ceroxid auf die Emissionsreduzierung in Benzinmischungen mit MTBE in HCCI-Motoren und zeigt signifikante Verbesserungen bei der Emissionsreduzierung (International Journal of Renewable Energy Research, 2023).
  • Pt/Au Nanoparticles@Co3O4 Cataluminescence Sensor for Rapid Analysis of Methyl Sec-Butyl Ether Impurity in Methyl Tert-Butyl Ether Gasoline Additive.: Diese Forschungsarbeit stellt einen Sensor auf Basis von Pt/Au-Nanopartikeln zum Nachweis von MSBE-Verunreinigungen in MTBE als schnelle und zuverlässige Methode zur Sicherstellung der Reinheit von MTBE-Benzinadditiven vor (Shi et al., 2022).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin bei 254  nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 215  nm): ≥ 40 %
Durchlässigkeit (bei 235  nm): ≥ 55 %
Durchlässigkeit (bei 240  nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 255  nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 260  nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 280  nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 215  nm): ≤ 0,40
Extinktion (bei 235  nm): ≤ 0,26
Extinktion (bei 240  nm): ≤ 0,22
Extinktion (bei 255  nm): ≤ 0,07
Extinktion (bei 260  nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 280  nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen der „Specific use spectroscopy“ gemäß ACS und Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butylmethylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup