Fortfahren mit
1.00003
Acetonitril
≥99.5% (GC), ACS reagent, for extraction and analytical purposes, Reag. Ph Eur, EMSURE®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 735,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001 meq/g Alkalinity, ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Cyanide (CN), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Modifizierte QuEChERS-Methode in Kombination mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung: Diese Forschungsarbeit nutzt die hervorragenden Lösungsmitteleigenschaften von Acetonitril für den Nachweis von Cyclopiazonsäure in Futtermitteln. Die Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von chemischen Analysen in der Lebensmittelsicherheit und belegt, dass Acetonitril eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Qualität von Agrarprodukten spielt (Peng et al., 2024).
  • Flüssigkeitschromatographische Enantioseparation von neu synthetisierten fluorierten Tryptophan-Analogen: In der pharmazeutischen Forschung wird Acetonitril zur chromatographischen Enantioseparation komplexer Aminosäuren verwendet, die für die Entwicklung von Arzneimitteln und molekularpharmakologische Studien unerlässlich sind (Tanács et al., 2024).
  • Synthese und Anwendung einer Fluoreszenzsonde auf Basis von 1,8-Naphthalimid-Derivaten: Die Vielseitigkeit von Acetonitril wird bei der Synthese von Fluoreszenzsonden für die Umweltüberwachung: gezeigt. Seine Anwendung bei der Erkennung und Messung von Umweltschadstoffen unterstreicht seinen wesentlichen Einfluss auf ökologische Forschung und Sicherheit (Negi et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AX01491.155001.13358
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
synthesis grade
grade
-
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
HPLC method determines Drospirenone in progestin medication using Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column, meeting USP monograph criteria.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100003601004022536000053
100003250004022536000039
100003400004022536971018
100003602504022536000060
100003100004022536000015