Fortfahren mit
1.15500
Acetonitril
≥ 99,0 % (HPLC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 774,00
190 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.660,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥90% (HPLC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, EMPLURA®, for preparative purposes
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMPLURA®
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
manufacturer/tradename
Calbiochem®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.00016 meq/g Acidity, ≤0.5% Water
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC#N
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
  • Elektroanalytik und Spektroelektrochemie: Acetonitril wird aufgrund seiner ausgezeichneten Lösungsmitteleigenschaften und seiner Kompatibilität mit einer Vielzahl von Elektroden häufig in der Elektroanalyse und Spektroelektrochemie eingesetzt. Jüngste Forschungen haben seinen Einsatz bei der Elektroanalyse nichtaromatischer Sprengstoffe in Gegenwart von gelöstem Sauerstoff gezeigt. Diese Anwendung verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit beim Nachweis von explosiven Verbindungen, was für die Umweltüberwachung und Sicherheitsbewertung von entscheidender Bedeutung ist (Holubowitch et al., Analytical Chemistry, 2020).
  • Chromatographische Trennung von Anthocyanen: Acetonitril ist ein bevorzugtes Lösungsmittel in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) für die Trennung von Anthocyanen und anderen phenolischen Verbindungen. In Studien wurde die Selektivitätskontrolle bei der Trennung von Anthocyanen durch den Ersatz von Acetonitril durch Methanol in der mobilen Phase untersucht, wobei die Rolle des Lösungsmittels bei der Optimierung der chromatographischen Bedingungen für eine verbesserte Auflösung und Nachweisempfindlichkeit hervorgehoben wurde (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
  • Peroxyoxalat-Chemilumineszenz-Nachweis: Acetonitril wird in der Peroxyoxalat-Chemilumineszenz zum Nachweis von α-Aminosäuren verwendet. Die Fähigkeit des Lösungsmittels, mit Wasser und Ethylacetat stabile Mischlösungen zu bilden, verbessert die Chemilumineszenzreaktion und ermöglicht so einen sensitiven und selektiven Nachweis von Aminosäuren in verschiedenen Proben. Diese Anwendung ist für biochemische und klinische Analysen unerlässlich (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Elektrochemischer Nachweis von DNA-Modifikationen: Acetonitril wird in elektrochemischen Verfahren zum Nachweis von DNA-Veränderungen, wie z. B. 5-Formyluracil, verwendet. Die Rolle des Lösungsmittels bei der Stabilisierung der (2-Benzimidazolyl)-Acetonitril-Markierungsreaktion erhöht die Selektivität und Sensitivität des Nachweises von DNA-Veränderungen, was für die genomische und biomedizinische Forschung entscheidend ist (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
  • Alternatives Lösungsmittel in der Chromatographie: In Forschungsarbeiten wurde der Ersatz von Acetonitril durch Ethanol in der Umkehrphasen-HPLC zur Bestimmung von Anthocyanen untersucht. Diese Substitution zielt darauf ab, die chromatographische Leistung beizubehalten und gleichzeitig die mit der Verwendung von Acetonitril verbundenen Umweltauswirkungen und Kosten zu reduzieren. Die Ergebnisse belegen die Machbarkeit der Verwendung von Ethanol als umweltfreundlichere Alternative ohne Beeinträchtigung der analytischen Qualität (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2023).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Acidität: ≤ 0,00016 meq/g
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,782–0,783
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,5 %
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.371341.13358AX0149
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent, reagent grade
Quality Level
100, 200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid (colorless)
form
liquid
form
liquid
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)