Fortfahren mit
T6791
Trizma® Base
BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-064-4
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
€ 62,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue (900°C)
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110°C
color
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, colorless, water: 678 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris-Base, auch als THAM oder Trizma®-Base bezeichnet, spielt als biologischer Puffer in verschiedenen Forschungsanwendungen eine entscheidende Rolle. Es wird häufig in Pufferformulierungen wie TAE- und TBE-Puffern verwendet, da sein pKa-Wert 8,06 beträgt und es somit geeignet ist, den pH-Wert der meisten lebenden Organismen innerhalb des physiologischen Bereichs (pH 7,0–9,0) zu halten. Allerdings ist bei der Untersuchung von Proteinen Vorsicht geboten, da sich Tris auf die Aktivität bestimmter Enzyme auswirken kann. Diese vielseitige Verbindung ist in Labors unverzichtbar, wo sie zur Herstellung von mit biologischen Flüssigkeiten kompatiblen Puffern sowie als Standard-pH-Lösung verwendet wird und bei Verfahren wie Laktatdehydrogenase-Assays, In-situ-Hybridisierung und Proteinextraktion aus Zellen zum Einsatz kommt. Darüber hinaus wird Tris-Base in Biochemie- und Molekularbiologie-Labors als Hilfsmittel bei Zellmembran-Permeabilitätsstudien und zur Pufferzubereitung eingesetzt.
Application
Tris-Puffer wird zur Stabilisierung des pH-Werts verwendet und ermöglicht so die Messung der Zytotoxizität mit dem kolorimetrischen Sulforhodamin B (SRB)-Zytotoxizitäts-Assay in der Krebsforschung.. Darüber hinaus wurde es in dieser Studie verwendet, um den pH-Wert des Inkubationsmediums zu regulieren und die Glukoseausscheidung als eine durch Glukokortikoide vermittelte Reaktion auf Stoffwechselwege zu bewerten.
Features and Benefits
  • Geeignet für Studien zur Permeabilität von Zellmembranen und für die Puffervorbereitung in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung
  • Bestätigt nachweislich eine geringe Schwermetallkontamination und gewährleistet so die Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung von pH 7–9 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 8,1 (25 °C)
  • Getestet auf das Vorliegen von anionischen und kationischen Spuren
Other Notes
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6066T1503T4661
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
400
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
pH
10.0-11.5
pH
10.5-12
pH
10.0-11.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Base
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Trizma Base Specification Comparison
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T6791-500G04061837371974
T6791-100G04061835550265
T6791-1KG04061837371967
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf