Merck
252859
Sigma-Aldrich
Tris Base
99.8-100.1%,≥99.8%, crystalline, ACS reagent
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktbezeichnung
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, ACS reagent, ≥99.8%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.8%
99.8-100.1%
Form
crystalline
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
≤2% water
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (ICP)
Absorption
passes test
Anwendung(en)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
Fremdaktivität
DNase, none detected
NICKase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, allgemein bekannt als Trometamol, Tris-Base oder Trizma-Base, spielt als biologischer Puffer bei verschiedenen Forschungsanwendungen eine entscheidende Rolle. Es wird in großem Umfang bei der Formulierung von Puffern wie Tris-Acetat-EDTA (TAE) und Tris-Borat-EDTA (TBE) verwendet, da es mit seinem optimalen pKa-Wert von 8,1 gut geeignet ist, den pH-Wert innerhalb des physiologischen Bereichs (pH 7 bis 9) zu halten, und somit für die meisten lebenden Organismen geeignet ist. Bei der Untersuchung einiger Proteine kann jedoch Vorsicht geboten sein, da Tris die Aktivität bestimmter Enzyme beeinträchtigen kann. Tris-Base kann sowohl unabhängig als Puffer als auch als eine Komponente in gemischten Pufferformulierungen eingesetzt werden, unter anderem Tris-EDTA (TE)-Puffer, TAE-Puffer und TBE-Puffer. Wichtig ist dabei, dass sich die Tris-Base durch ihre Reinheit, ihre wesentliche Stabilität und ihre relative Nicht-Hygroskopizität auszeichnet.
In Laborumgebungen ist Tris-Base unverzichtbar für die Herstellung von Puffern, die mit biologischen Flüssigkeiten kompatibel sind und als Standard-pH-Lösung dienen. Sie unterstützt verschiedene Verfahren wie Laktatdehydrogenase-Assays, In-situ-Hybridisierung und Proteinextraktion aus Zellen. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich auf Anwendungen in Zellkultur-, Biochemie- und Molekularbiologie-Laboren, wo es zu Studien zur Zellmembranpermeabilität und zur Pufferherstellung beiträgt.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Tris(hydroxymethyl)aminomethan:
  • Als Pufferlösung für den Laktatdehydrogenase-Assay, das In-situ-Hybridisierungsverfahren und die Proteinextraktion aus Zellen.
  • Als Puffer in der Flusszellen-Probenpräparation für die Raman-Spektroskopie
  • Als Waschpuffer beim Western Blotting
  • Als Pufferkomponente bei der Dezellularisierung von Geweben
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente Pufferung innerhalb des pH-Bereichs von 7 bis 9 mit einem pKa-Wert von 8,1 (25 °C)
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Kann in der Zellbiologie und der biochemischen Forschung verwendet werden
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An optimized lactate dehydrogenase release assay for screening of drug candidates in neuroscience.
Kaja S et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 73, 1-1 (2015)
Tris-tris-HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range.
R A Durst et al.
Clinical chemistry, 18(3), 206-208 (1972-03-01)
Fernando E Díaz-Manzano et al.
Frontiers in plant science, 7, 966-966 (2016-07-28)
Galls induced by Meloidogyne spp. in plant roots are a complex organ formed by heterogeneous tissues; within them there are 5-8 giant cells (GCs) that root-knot nematodes use for their own nurturing. Subtle regulatory mechanisms likely mediate the massive gene
Jianbin Zhang et al.
Autophagy, 10(5), 901-912 (2014-03-29)
Autophagy is a catabolic process during which cellular components including protein aggregates and organelles are degraded via a lysosome-dependent process to sustain metabolic homeostasis during nutrient or energy deprivation. Measuring the rate of proteolysis of long-lived proteins is a classical
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal