Fortfahren mit
33742
Trizma® Base
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-064-4
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trizma® Base, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
description
aminopeptidase substrate
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5%
form
crystalline
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.5% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Base
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized