Fortfahren mit
T1512
Tetramisol -hydrochlorid
powder, ≥99% (TLC)
Synonym(e):
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,50
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
€ 89,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
225-799-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4358989
€ 41,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetramisol -hydrochlorid, phosphatase inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
alkaline phosphatase inhibitor
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
266-267 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
InChI key
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Struktur-Wirkungs-Beziehung für Tetramisol Derivate wie alkalische Phosphatase-Inhibitoren.
Suitable for inhibition of various mammalian alkaline phosphatases (i.e., liver, kidney, placenta, bone and tumor). Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Other Notes
Racemische Form von Levamisol-hydrochlorid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9756M6500B6506
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
mp
266-267 °C (lit.)
mp
228-230 °C
mp
67-71 °C
mp
86-88 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramisol -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T1512-5G04061837337697
T1512-2G04061833632260
T1512-10G04061833632253
Questions
  1. Does10G refer to 10 grams?
    1 answer
    1. Yes, 10G refers to 10 grams.