Fortfahren mit
B6506
Benzamidin -hydrochlorid Hydrat
≥99%
Synonym(e):
Amidinobenzol -hydrochlorid, Benzamidinium-chlorid, Benzolcarboximidamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-795-4
Beilstein/REAXYS Number:
3594959
MDL number:
€ 68,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
86-88 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI key
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzamidin-Hydrochloridhydrat wird wie folgt verwendet:
  • in Western-Blot-Analysen
  • bei der Immunpräzipitation
  • bei der Aufreinigung von Hefedynein
  • als Proteasehemmer bei der Herstellung von Bürstensaum-Membranvesikeln
  • für die Verarbeitung von Gelenkflüssigkeit, Blut und Augenschlaf-Extrakt
  • zur Verhinderung eines nicht spezifischen Abbaus des Knorpelgewebes
Biochem/physiol Actions
Benzamidin HCl ist ein reversibler Inhibitor von Trypsin, trypsinähnlichen Enzymen und Serinproteasen. Für die generelle Proteasehemmung wird eine Konzentration von ca. 1 mM verwendet. Zum Hemmen von Proteasen aus Hefe wird ein Bereich von 0,5–4,0 mM verwendet; er ist größtenteils gegen Pepstatin A austauschbar.
Benzamidin HCI ist nicht nur ein starker, kompetitiver Inhibitor von Trypsin, sondern nachweislich auch ein starker, kompetitiver Inhibitor von Thrombin und Plasmin. Es hat sich auch bei der Prävention des Glucagonabbaus in menschlichem Plasma als effektives Aprotinin erwiesen.
Peptidase-Inhibitor
Preparation Note
Benzamidin HCI ist in Wasser und Alkohol löslich. Löslichkeitstests in Wasser bei einer Konzentration von 50 mg/mL ergeben beim Erwärmen eine klare Lösung. Benzamidin HCI ist gegenüber einer Oxidation empfindlich. Es wird empfohlen, die Lösung vor Gebrauch jedes Mal frisch in entgastem Wasser zuzubereiten. Jedoch sind ggf. auch eingefrorene Aliquote, die zum Ausschluss von Luft unter Inertgas gelagert werden, für einen kurzen Zeitraum stabil. Die verfügbaren Daten reichen zur Bewertung der Haltbarkeit einer gefrorenen Lösung nicht aus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6500B3650434760
assay
≥99%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
beads
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzamidin -hydrochlorid Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf