Fortfahren mit
M6500
Cysteamin -hydrochlorid
powder or crystals, ≥98% (titration)
Synonym(e):
2-Amino-­ethan­thiol -hydrochlorid, 2-Mercapto-­ethyl­amin -hydrochlorid, Decarboxy­cystein -hydrochlorid, Thio­ethanol­amin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 476,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-858-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder or crystals
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cysteamin -hydrochlorid, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
mp
67-71 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteamine derived from cysteine degradation is the simplest stable aminothiol. Cysteamine is used in the biosynthesis of coenzyme A (CoA). Cysteamine may be useful in studies on oxidative stress and glycation (transglycating agent). Cysteamine is a substrate useful to study the specificity and kinetics of cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase(s) (ADO).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30080PHR927330078
assay
≥98% (titration)
assay
≥97.0% (RT)
assay
-
assay
98.0-101.0% (redox titration)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
67-71 °C
mp
64-70 °C, 67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6500-100G04061834060949
M6500-5G04061831168952
M6500-25G04061834060956