Wichtige Dokumente
31743
Tetramisol -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid
About This Item
Qualität
analytical standard
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
266-267 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
InChIKey
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)