Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(±)-Nornikotin, ≥98% (TLC), liquid
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
color
yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
InChI key
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435), Chrna7(11441)
rat ... Chrna4(25590)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: 20 mg/mL | solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility - |
| color yellow | color yellow | color white to beige | color dark brown |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N3018-50MG | 04061832083377 |
| N3018-25MG | 04061832083360 |