Fortfahren mit
SML1236
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz)
≥98% (HPLC), acetylcholine receptor agonist, powder
Synonym(e):
(−)-Nikotin-Ditartrat, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin -(+)-bitartratsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,80
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.41
UNSPSC Code:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-607-2
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 79,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +20 to +26°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Application
(−)-Nikotin-Wasserstoff-Tartrat (Salz) wird bei der intrazellulären Kalzium-Bildgebung eingesetzt.
(−)-Nikotin-Wasserstoff-Tartrat (Salz) eignet sich als Agonist für Acetylcholin-Rezeptoren (AChr).
Biochem/physiol Actions
Prototyp der Nikotinacetylcholinrezeptoragonisten; natürlich vorkommendes Isomer.
NHT wird als stabiler erachtet als Nikotin. Nikotin ist ein stark suchterzeugender Wirkstoff, der in einem indirekten, aber starken Zusammenhang mit von Tabak hervorgerufenen Krankheiten steht. Es unterstützt auch Bemühungen zum Abgewöhnen des Rauchens. Nikotin fungiert möglicherweise als Therapeutikum für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit, der Parkinson-Krankheit und von Colitis ulcerosa.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481975N3876N1019
description
≥98% (HPLC)
description
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
description
≥99% (GC), liquid
description
≥95% (TLC), ~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
289.8 °F
flash_point_c
143.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)