Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 217,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
2-8°C
Quality Level
Packaging
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Sven C Neulinger et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1437-1444 (2008-12-31)
The cold-water coral Lophelia pertusa (Scleractinia, Caryophylliidae) is a key species in the formation of cold-water reefs, which are among the most diverse deep-sea ecosystems. It occurs in two color varieties: white and red. Bacterial communities associated with Lophelia have
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 0710-2649 | 04065272564786 |
| 0710-3565 | 04065273456721 |
| 0710-3328 | 04065273456691 |
| 0710-3182 | 04065273456622 |
| 0710-0671 | 04065272564403 |
| 0710-0204 | 04065272564175 |
| 0710-0140 | 04065272564113 |
| AF1-1KT | 04061833418420 |