Fortfahren mit
A6412
Aflatoxin-M1–BSA-Konjugat
Mycotoxin, powder
Synonym(e):
AFM1-BSA-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 469,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aflatoxin-M1–BSA-Konjugat,
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
storage temp.
2-8°C
General description
Aflatoxin M1 ist ein hydroxylierter Metabolit vonAflatoxin B1. Es kommt in der Milch vor, die von den Milchdrüsen beiTieren und Menschen abgegeben wird, sowie in Milchprodukten.
Application
Aflatoxin M1-BSA-Konjugat wird zur ic-ELISA (Indirect Competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) mit unmarkiertem Aflatoxin M1 und Anti-AFM1-Antikörper verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Aflatoxin M1 ist ein Mykotoxin, das sowohl hepatotoxische[2] als auch hepatokarzinogene Wirkungen hervorruft, die bei Tieren zu Immunsuppression führen.[3] Das Biokonjugat Aflatoxin (AFM1) mit Rinderserumalbumin (BSA) ist bei der Erzeugung von AFM1-spezifischen Antikörpern nützlich, die für Immunassay-Anwendungen geeignet sein können.[2]
Disclaimer
Möglicherweise karzinogen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0565A6428123850
form
powder
form
lyophilized powder
form
film
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
4-8 mol aflatoxin M1 per mol BSA (Lowry)
extent of labeling
~10 mol Digoxin per mol albumin
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)