Fortfahren mit
A0138
Aflatoxin G1 aus Aspergillus flavus
From Aspergillus flavus, Mycotoxin, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,40
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-615-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1299768
Form:
powder
€ 96,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aflatoxin G1 aus Aspergillus flavus, from Aspergillus flavus
biological source
Aspergillus flavus
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
InChI key
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, that are produced by molds, such as, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. They are naturally occurring poisonous carcinogens and the most widely known mycotoxins. They are associated with liver cancer and immune system suppression.
Application
Aflatoxin G1 from Aspergillus flavus has been used as a standard for the determination of aflatoxin in various samples.[1]
Biochem/physiol Actions
Hepatocarcinogen. Food contaminant produced by Aspergillus flavus, a common soil fungus.
Disclaimer
Möglicherweise karzinogen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32756A6428A0263
form
powder
form
-
form
film
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Aspergillus flavus
biological source
-
biological source
Aspergillus flavus
biological source
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)