Fortfahren mit
95295
Wasserstoff-Ionophor II
Selectophore
Synonym(e):
4-Nonadecyl-pyridin, ETH 1907, Proton-Ionophor II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H43N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.60
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
217205
€ 339,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
InChI key
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
H+-Ionophor, linear von pH 2 bis 9 bei einer optimierten Membranzusammensetzung[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
952929529324901
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Chao et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 411(2), 216-219 (1988-02-01)
A series of new neutral hydrogen ion carriers suitable for application in H+-selective microelectrodes is presented. One carrier (ETH 1907) proves to be superior to tridodecylamine currently very much in use. Microelectrodes based on ETH 1907 in an optimized membrane
Eskedar Ayele Angamo et al.
Journal of neurophysiology, 116(5), 2420-2430 (2016-08-26)
Astrocyte-derived lactate supports pathologically enhanced neuronal metabolism, but its role under physiological conditions is still a matter of debate. Here, we determined the contribution of astrocytic neuronal lactate shuttle for maintenance of ion homeostasis and energy metabolism. We tested for
Brian Roland Larsen et al.
The Journal of physiology, 597(2), 583-597 (2018-10-26)
Neuronal activity induces fluctuation in extracellular space volume, [K+ ]o and pHo , the management of which influences neuronal function The neighbour astrocytes buffer the K+ and pH and swell during the process, causing shrinkage of the extracellular space In
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95295-50MG04061832808642