Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Selectophore™
Quality Segment
form
liquid
composition
Hydrogen ionophore I, 10.0 wt. % (95292), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.3 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?