Direkt zum Inhalt
43538
Tridodecylamin -hydrochlorid
Selectophore, ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Tridodecylammoniumchlorid, Trilaurylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H75N· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.45
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
InChI key
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Tridodecylamine hydrochloride (TDA-HCl) is a hydrophobic tertiary amine.
Application
It may be used be as buffer dissolved in toluene and hexane during transesterification of N-Ac-L-TyrOEt with PrOH catalyzing the activity of subtilisin Carlsberg.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)