Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)11]3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.99
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-063-4
Beilstein/REAXYS Number:
1801669
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
form
liquid
quality
function tested
refractive index
n20/D 1.4578 (lit.)
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI key
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
374.0 °F
flash_point_c
190 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?