Fortfahren mit
82170
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-propansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
245-966-6
MDL number:
€ 565,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
156-158 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8082246482570842
Naproxen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46482
Naproxen
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
82170-50MG04061834246763