Fortfahren mit
80713
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-ethanol
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen impurity K (PhEur), α-(6-Methoxy-2-naphthyl)-ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)-ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]-hydroxyethan, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalin, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 626,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
InChI key
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
80713-50MG04061834246732