Direkt zum Inhalt
07506
(S)-Naproxen-ethylester
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen impurity F (PhEur), (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure-ethylester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure-ethylester, Ethyl-(2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)-propionat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)