Merck
07499
2-Methoxynaphthalen
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen Impurity M, Methyl-2-naphthylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-213-6
Beilstein/REAXYS Number:
1859408
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble (completely)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI key
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxynaphthalen
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)