Fortfahren mit
80822
(S)-Naproxen-methylester
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen Impurity E (PhEur), (αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure-methylester, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)-propionsäure-methylester, (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-propansäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4352971
€ 626,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
naproxen
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 72.0 to 84.0°, c = 0.1 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
87 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
General description
(S)-Naproxen methyl ester is an ester of the non-steroidal, anti-inflammatory drug, (S)-naproxen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
82170PHR1165284785
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester by two-step acetone-treated Candida rugosa lipase.
Lee GE, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 37(3), 293-298 (2001)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 77(1-4) (2004)
Sammy Ferri-Borgogno et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-25)
Background & Aims: ARID1A is postulated to be a tumor suppressor gene owing to loss-of-function mutations in human pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAC). However, its role in pancreatic pathogenesis is not clear despite recent studies using genetically engineered mouse (GEM) models.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
80822-50MG04061832992129