Fortfahren mit
72586
Nitrit Ionen-Standardlösung
for ion-selective electrodes, 0.1 M NO2-
Synonym(e):
Natriumnitrit -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Form:
solution
€ 54,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M NO2-
density
1.00 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Preparation Note
hergestellt aus NaNO2 und H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2372131.06549S2252
form
solution
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
concentration
0.1 M NO2-
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrit Ionen-Standardlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and
null
Rustem F Dautov et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 40, 36-44 (2014-05-27)
Previous studies in non-human blood vessels and in platelets have demonstrated that under hypoxic conditions release of NO from nitrite (NO2(-)) is potentiated by deoxyhaemoglobin. In the current study, we characterized hypoxic potentiation of NO2(-) effects in human vasculature and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72586-100ML04061838117762