Merck
72587
Nitrit Ionen-Standardlösung
0.01 M NO2-, for ion-selective electrodes
Synonym(e):
Natriumnitrit -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.01 M NO2-
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Preparation Note
hergestellt aus NaNO2 und H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrit Ionen-Standardlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)