Wichtige Dokumente
03721
Nitritionophor VI
Selectophore™, for ion-selective electrodes, function tested
Synonym(e):
N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-benzenediaminocobalt(II), (SP-4-2)-[[2,2′-[1,2-Phenylenbis-[(nitrilo-κN)methylidin]]-bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-phenolato-κO]](2-)]-cobalt, N,N′-Bis-(3,5-di-tert.-butylsalicyliden)-o-phenylendiamincobalt(II), Cobalt(II)-tert.-butyl-salophen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
function tested
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
λ
in chloroform
UV-Absorption
λ: 307-317 nm Amax
SMILES String
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Nitrite ionophore VI has been used in ionophore-based ISE for the detection of nitrite anions by potentiometric sensing.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)