Merck
1.06549
Supelco
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Sodium nitrite
Größe auswählen
100 G
€ 27,80
500 G
€ 60,60
12 KG
€ 1.020,00
€ 27,80
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 27,80
500 G
€ 60,60
12 KG
€ 1.020,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-555-9
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (manganometric)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Löslichkeit:
820 g/L
€ 27,80
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (manganometric)
Form
solid
Wirksamkeit
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (decomposition)
Löslichkeit
820 g/L
Dichte
2.1 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 99.0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.001 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable