Fortfahren mit
1.59013
Formic Acid Solution
0.1% (v/v) Formic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Synonym(e):
Wasserlösung; mobile Phase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,80
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116026
NACRES:
NA.03
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Bp:
100 °C/1013 hPa
€ 80,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Quality Level
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
solubility
water: soluble
cation traces
Al: ≤0.01 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Fe: ≤0.5 ppm, K: ≤0.03 ppm, Mg: ≤0.03 ppm, Na: ≤0.7 ppm
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
General description
Das Produkt ist ein mit Ameisensäure vorgemischtes Lösungsmittel mit hoher Reinheit, um praktische gebrauchsfertige mobile Phasen für genaue LC-MS bereitzustellen. Ameisensäure verbessert die Ionisierung und Auflösung einer Vielfalt von Molekülen. Die Zugabe dieser organischen Säure mit geringer Molekülmasse zu der mobilen Phase kann dabei helfen, die ionisierungsunterdrückende Wirkung von Trifluoressigsäure (TFA) in der mobilen Phase für die Analyse von Proteinen und Peptiden zu überwinden.
Features and Benefits
  • Keine Geisterpeaks
  • Vollständig reproduzierbar
  • Verlängert die Lebensdauer der Säulen
  • Für LC-MS-Anwendungen optimiert und geprüft
  • Minimale Hintergrundionenunterdrückung
  • Reduziertes Kontaminationsrisiko
  • Geringere Aussetzung gegenüber gefährlichen Chemikalien
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.590024.801121.59007
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Al: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.5 ppm, Mg: ≤0.03 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Na: ≤0.7 ppm, K: ≤0.03 ppm
cation traces
Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.05 ppm, Fe: ≤0.05 ppm, K: ≤0.025 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Na: ≤0.25 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
350.6 °F
flash_point_c
177 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
159013250004054839041754
159013400004027269684044
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can I please know the pH of this solution
    1 answer
    1. The pH of this solution is not determined. However, a previously discontinued item of the same concentration had a pH range of 2.5 - 2.8. The pH of this material is expected to be similar.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf