Fortfahren mit
00922
Difluoressigsäure
for LC-MS LiChropur, ≥97.5% (GC)
Synonym(e):
DFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
10 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 863,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
F2CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.03
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NB.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098588
€ 44,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC), 97.5-102.5% (T)
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤5 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤2 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm
suitability
passes test for LC-MS
SMILES string
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Vergleich zu Trifluoressigsäure (TFA) weist Difluoressigsäure (DFA) eine verbesserte Empfindlichkeit bei der Massenspektraldetektion (ESI) auf, da sie in der Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatografie (RPLC-MS) eine geringere Wirkung auf die Ionensuppression hat, während sie ihre starken Effekte zur Verbesserung der chromatografischen Leistung behält.
Difluoressigsäure wird in Flüssigkeitschromatografie-Massenspektrometrie-Anwendungen eingesetzt. Es handelt sich um eine niedermolekulare flüchtige organische Säure, welche die Ionisation und Auflösung vieler Moleküle verbessert.
Application
Difluoressigsäure kann verwendet werden als:
  • Säuerungsmittel in Experimenten mit Flüssigchromatografie (LC)
  • als Ionenpaarreagenz bei der Analyse intakter pharmazeutischer Glykoproteine mittels HILIC-MS (Hydrophile Interaktionsflüssigchromatografie-Massenspektrometrie)
Other Notes
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108262142859299537
description
for LC-MS LiChropur, ≥97.5% (GC)
description
for spectroscopy Uvasol®
description
98%
description
≥99%, for protein sequencing
assay
≥97.5% (GC), 97.5-102.5% (T)
assay
≥99.8% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
passes test for LC-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mp
−1 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm, K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, Ca: ≤20 ppm, Mg: ≤5 ppm, Fe: ≤2 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Difluoressigsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How is packaging? Glass ampoules for 1ml and10x 1ml, and plastic bottle for 50 ml? In case of bottles, how should they be stored after being opened?
    1 answer
    1. The 10x1 mL pack size is packaged in 5 mL glass ampoules. The 50 mL size is packaged in a 100 mL glass bottle. After opening, the bottles should be stored tightly closed under argon.