If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 272,00 |
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 431,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Acetonitril mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
LiChrosolv®
form
liquid
expl. lim.
3.0-17 % v)
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C (-50.3 °F)
transition temp
flash point 2 °C
solubility
water: soluble
density
0.782 g/mL at 25 °C
cation traces
Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.05 ppm, Fe: ≤0.05 ppm, K: ≤0.025 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Na: ≤0.25 ppm
application(s)
general analytical
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
| LiChrosolv® Hypergrade Acetonitril mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure wird als Lösungsmittel der mobilen Phase bei der Gradientenelution von Peptiden mittels LC-MS/MS eingesetzt. Das Produkt wird auch bei der Verfahrensentwicklung für die Analyse der California List von Pestiziden in Cannabis eingesetzt. |
Features and Benefits
- mikrofiltriert durch 0,2-µm-Filter
- das umfassendste Anwendungsspektrum aufgrund des größten Retentionszeitfensters
- analytische Zuverlässigkeit aufgrund der höchstmöglichen Reinheit und einem minimalen Signal-Rausch-Verhältnis
- Zeit- und Kostenersparnis aufgrund der bestmöglichen Beständigkeit über Chargen hinweg, wodurch wiederholte Analysen vermieden werden
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable |
| application(s) general analytical | application(s) PFAS testing | application(s) - | application(s) PFAS testing |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
2 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8 + 64-18-6
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf