Fortfahren mit
51197
Natriumformiat -Lösung
suitable for LC-MS, LiChropur
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.01
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
3723428
MDL number:
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
quality
LiChropur
concentration
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
technique(s)
LC/MS: suitable
suitability
suitable for LC-MS
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium formate solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:       
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.
  • Optimized to improve ionization and resolution.    
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.   
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Application
Sodium formate may be used as a mobile phase additive in the following:        
  • enantiomeric separation of acidic compounds by nano-liquid chromatography (Nano-LC) technique[1]
  • determination of ambrisentan enantiomers in commercial samples of active pharmaceutical ingredients (API) using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2475961076031.06443
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
10 mM NaOH in isopropanol/water 1:1 (+0.2% HCOOH)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for LC-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of this sodium formate solution (51197 - 100 ml ) ?
    1 answer
    1. This product contains 0.2 wt. % formic acid and 0.04 wt. % of 10 mM Sodium Hydroxide in a 1:1 mixture of isopropanol and water.