Fortfahren mit
4.80112
Trifluoressigsäurelösung
0.1% (v:v) trifluoroacetic acid, suitable for LC/MS, for use with LICHROSOLV®
Synonym(e):
Wasser mit 0,1 % (v:v) Trifluoressigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12352401
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.03 ppm K (Potassium), ≤0.03 ppm Mg (Magnesium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Fe (Iron), ≤0.7 ppm Na (Sodium), ≤50 ppm Al (Aluminium)
color
APHA: ≤10
compatibility
for use with LICHROSOLV®
storage temp.
2-30°C
General description
Hypergrade für LC-MS LiChrosolv®
LiChrosolv Hypergrade wird genau auf seine Eignung für LC-MS geprüft und entspricht allen Anforderungen von modernen LC-MS-Ionisierungsverfahren (ESI/APCI – Positiv- und Negativmodus). Dank ihres sehr geringen ionischen Hintergrunds und der geringen Ionenunterdrückung bieten LiChrosolv Hypergrade Lösungsmittel eine hohe Reproduzierbarkeit und Ionisierungseffizienz. Das Packungsmaterial wurde verbessert, um den Qualitätsanforderungen für LC-MS perfekt zu entsprechen.
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Säuregehalt: 0,095–0,105 % (v/v)
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0,01 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,2 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,5 ppm
K (Kalium): ≤ 0,03 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,03 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,7 ppm
Gradient grade (bei 210 nm): ≤ 10,0 mAU
Gradient grade (bei 254 nm): ≤ 2,0 mAU
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Filtriert mit 0,2-µm-Filter.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4.801701.08218900666
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.03 ppm K (Potassium), ≤0.2 ppm Ca (Calcium), ≤0.7 ppm Na (Sodium), ≤0.03 ppm Mg (Magnesium), ≤50 ppm Al (Aluminium), ≤0.5 ppm Fe (Iron)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
compatibility
for use with LICHROSOLV®
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
concentration
0.045-0.055 % (v/v)
concentration
24.5-25.5% (trifluoroacetic acid)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäurelösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480112903004022536762999