Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
APHA, according to ISO 15214
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
68.2 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp.
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 5,6–5,8
Erstarrungsverhalten (2 h, 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Inokulum auf Referenzmedium (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Inokulum auf Referenzmedium (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Inokulum auf Referenzmedium (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Inokulum auf Referenzmedium (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Koloniezahl (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)):
Koloniezahl (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)):
Koloniezahl (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)):
Koloniezahl (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)):
Koloniezahl (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)):
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus sakei ATCC 15521 (WDCM 00015)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pediococcus pentosaceus ATCC 33316 (WDCM 00158)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pediococcus damnosus ATCC 29358 (WDCM 00022)): ≥ 70 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): vollständige Hemmung
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vollständige Hemmung
Wachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): vollständige Hemmung
Wachstum (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863): gutes Wachstum
Inkubation: 72 ± 3 Stunden bei 30 ± 1 °C aerob, Bifidobacterium anaerob.
Eine Wiederfindungsrate von 70 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,7.
Die angegebenen Keimzahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: MRS-Agar
Other Notes
- Verwenden Sie kein verklumptes oder verfärbtes Medium.
- Das fertige Medium ist klar und braun.
- Zubereitete Platten können bei +2 °C bis +8 °C im Dunkeln und vor Verdunstung geschützt bis zu 14 Tage gelagert werden.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder (dehydrated (DCM)) | form granular |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| suitability Lactobacillus spp. | suitability Pseudomonas spp. | suitability Campylobacter spp. | suitability molds, yeasts |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency APHA, according to ISO 15214 | agency ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266 | agency ISO | agency APHA, FDA-BAM, ISO 21527-1 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1106600500 | 04022536126623 |