Merck
1.00070
mCCD (modifiziertes Aktivkohle-Cefoperazon-Desoxycholat) Agar (Base)
acc. ISO 10272 GranuCult®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 44.5 g/L in H2O)
solubility
45.5 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with CCDA Selective Supplement (1.00071)
storage temp.
15-25°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
GranuCult ist der neue Markenname für unsere bewährten granulierten Trockennährmedien, die alle der neuen Norm EN ISO 11133:2014 sowie weiteren ISO-Standards und FDA-BAM-/USDA-FSIS-Methoden zur Analyse von Lebensmittel- und Wasserproben entsprechen. Alle diese Medien werden gegenwärtig aktualisiert, um den neuesten Ausgaben dieser Standards und Vorschriften im Hinblick auf Zusammensetzung und Qualitätskontrolle in vollem Umfang zu entsprechen. Sie werden in Kürze vorliegen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): schwarz
pH-Wert (25 °C): 7,2–7,6
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Peptone 20,0; Caseinhydrolysat 30; Aktivkohle 4,0; Natriumdesoxycholat 1,0; Natriumpyruvat 0,25; Eisensulfat 0,25; Agar-Agar 12,0.
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 11133.
Base mit Ergänzung Artikel 1.00071 geprüft.
Wachstum (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)): gut
Wachstum (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)): gut
Wachstum (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)): gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): kein Wachstum
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gehemmtes Wachstum
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gehemmtes Wachstum
Inkubation: 44 Std. 41,5 °C mit Anaerocult C. E.coli und Staph.aur. aerob.
Stämme mit einer Dreifach-Schleifen-Serie geprüft.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3