Fortfahren mit
1.00466
GranuCult® prime DRBC(Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol)-Agar
GranuCult® prime, according to ISO 21527, FDA-BAM, APHA, granular, selective for molds, for yeasts, pkg of 500 g
Synonym(e):
DRBC-Agar, Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol-Agar, Modifizierter Bengalrot-Chloramphenicol-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, according to ISO 21527
Ph:
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
selective for molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 21527
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
solubility
32.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for molds, yeasts
General description
GranuCult® prime Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol(DRBC)-Agar ist ein selektiver Agar zur Keimzahlbestimmung von lebensmittelverderbenden Hefen und Schimmelpilzen. DRBC ist eine Modifikation des Bengalrot-Chloramphenicol-Agars. Im Gegensatz zu RBC enthält das Medium Dichloran (0,002 g/l), der pH-Wert ist auf 5,6 reduziert und die Konzentration von Bengalrot ist halbiert (0,025 g/l). Dadurch wird eine stärkere Hemmung von Bakterien und Hefen gewährleistet. Die Zugabe von Dichloran hemmt die schnelle Ausbreitung von Schimmelpilzen der Familie Mucoraceae und begrenzt die Koloniegrößen anderer Arten, was die Koloniezählung vereinfacht.
Application
GranuCult® prime Dichloran-Bengalrot-Chloramphenicol eignet sich zur Keimzahlbestimmung von lebensmittelverderbenden Hefen und Schimmelpilzen.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): pink
pH-Wert (25 °C): 5,4–5,8
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 [WDCM 00058]):
Koloniezahl (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Wiederfindung auf Testmedium (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50 %
Inokulum auf Referenzmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Koloniezahl (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Wiederfindung auf Testmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 50 %
Inokulum auf Referenzmedium (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Koloniezahl (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Wiederfindung auf Testmedium (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)): ≥ 50 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): kein Wachstum
Wachstum Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): kein Wachstum
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): kein Wachstum
Inkubation: 5 Tage bei 25 ± 1 °C
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: SABOURAUD-Dextrose-Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100070100465110660
description
GranuCult® prime, according to ISO 21527, FDA-BAM, APHA, granular, selective for molds, for yeasts, pkg of 500 g
description
acc. ISO 10272 GranuCult®
description
ISO 21527-2:2017, FDA-BAM, for molds, suitable for microbiology
description
GranuCult® prime, according to ISO 15214, APHA, for Lactobacillus spp., suitable for microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
suitability
selective for molds, yeasts
suitability
Campylobacter spp.
suitability
molds, yeasts
suitability
Lactobacillus spp.
agency
APHA, according to ISO 21527, FDA-BAM
agency
ISO
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 21527-2:2017
agency
APHA, according to ISO 15214
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
form
granular
form
powder (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)