Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 48.4 g/L in H2O)
Form:
medium granules (dehydrated (DCM))
Suitability:
Pseudomonas spp.
Application(s):
food and beverages, microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
ISO/TS 11069 I IDF/, RM 225:2009, GB /T8538-2016, ISO 13720, ISO 16266
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
brown
pH
6.9-7.3 (25 °C, 48.4 g/L in H2O)
solubility
48.4 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
GranuCult® Prime Pseudomonas-CFC/CN-Agar (Basis) (nach ISO 13720 und ISO 16266) wird für den Nachweis und die Auszählung von Pseudomonas-Spezies verwendet. Die Peptonmischung in Pseudomonas-Selektivagar-Basis ermöglicht das Wachstum eines breiten Spektrums von Pseudomonaden. Die Menge von Kaliumsulfat und Magnesiumchlorid fördert und verstärkt die Pigmentproduktion von Pseudomonas aeruginosa. Bei Zugabe von Pseudomonas-CN-Selektiv-Supplement (1.07624) und Glycerin entspricht das Medium den Spezifikationen von EN ISO 16266 für den Nachweis und die Auszählung von Pseudomonas aeruginosa in Wasser mithilfe der Membranfiltrationstechnik. Bei Zugabe von Pseudomonas-CFC-Selektiv-Supplement (1.07627) entspricht das Medium den Spezifikationen von EN ISO 13720 für den Nachweis und die Auszählung präsumptiver Pseudomonas-Spezies in Fleisch und Fleischprodukten, einschließlich Geflügel.
Application
GranuCult® Prime Pseudomonas-CFC/CN-Agar (Basis) ist für den Nachweis und die Auszählung von Pseudomonas-Spezies geeignet. Durch die Wahl des geeigneten Selektivität-Supplements und der Inkubationstemperatur wird das Medium selektiv für Pseudomonas-Spezies (CFC-Agar) oder Pseudomonas aeruginosa (CN-Agar).
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Other Notes
- Das flüssige Medium (45–50 °C) nicht länger als 4 Stunden aufbewahren.
- Das Medium nicht mehrmals aufschmelzen.
- Die vorbereiteten Platten sind klar und gelblich.
- Die selbst hergestellten Pseudomonas-CN- sowie CFC-Agarplatten können bei +2 °C bis +8 °C im Dunkeln und vor Verdunstung geschützt bis zu 1 Monat gelagert werden.
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1