Fortfahren mit
1.09728
Pyridin
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Pyridin, Azin, Azabenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% Ammonia (NH3), ≤0.01% Piperidine (GC), ≤0.1% Water, ≤0.2% 2-Picoline (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Enantioselective separation of amino acids as biomarkers indicating life in extraterrestrial environments.: Forschung zur Verwendung von Pyridin-basierter Chromatographie zur enantioselektiven Trennung von Aminosäuren, die bei der Suche nach außerirdischem Leben durch die Analyse der Aminosäurechiralität helfen kann (Pietrogrande, 2013).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Löslichkeit in Wasser: entspricht
Siedepunkt: 114 - 116 °C
Reduzierende Substanzen: entspricht
Ammonium (NH₃): ≤ 0,002 %
2-Picolin (GC): ≤ 0,2 %
Piperidin (GC): ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,002 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.94601360570PHR1558
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
710776-100ML04061837674976
939412-100ML04065271876675
230707-4X100ML04061838782854
230707-8L04061837880728
230707-100ML04061837880667
230707-20L04061837880698
230707-18L-KL04061837880681
230707-18L-C04061837880674
230707-4X25ML04061837880704
20159-100ML-F04061837885556
20159-500ML-F04061837885563
186171-4X25ML04061838757951
186171-800ML04061837880018
302120-PZ04061823822282
710776-4X100ML04061837674983
939412-400ML04065271876682
186171-100ML04061837879951
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf