Fortfahren mit
1.09671
1,4-Dioxan
for analysis EMSURE® ACS,ISO
Synonym(e):
1,4-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Diethylendioxid, 1,4-Dioxacyclohexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
~25 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0008 meq/g Acidity, ≤0.005% Acetaldehyde, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.05% Formaldehyde, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Preferential Solvation Phenomena as Solute-Induced Structure-Making/Breaking Processes: Linking Thermodynamic Preferential Interaction Parameters to Fundamental Structure Making/Breaking Functions: Diese Studie untersucht die Solvatisierungsdynamik und die Wechselwirkungen in 1,4-Dioxan-haltigen Lösungen, wobei der Einfluss des gelösten Stoffes auf die molekularen Anordnungen und Wechselwirkungen hervorgehoben wird (Chialvo AA, 2024).
  • Green Synthesis of Highly Fluorescent NCQDs: A Comprehensive Study on Synthesis, Characterization, Photophysical Properties, pH Sensing, Heavy Metal Detection, and Solvatochromic Behavior through Hydrothermal Method: Erörtert die Entwicklung von Nanokristallen unter Verwendung von 1,4-Dioxan als Lösungsmittel, wobei der Schwerpunkt auf ihrer Anwendung in der Umweltüberwachung und der Chemosensorik liegt (Negi P et al., 2024).
  • Concentration Fluctuation/Microheterogeneity Duality Illustrated with Aqueous 1,4-Dioxane Mixtures: In diesem Artikel wird eine theoretische Analyse des Mischungsverhaltens von Wasser und 1,4-Dioxan vorgestellt, die Einblicke in die molekularen Wechselwirkungen und Lösungseigenschaften gibt (Kolaříková A et al, 2024).
  • Synthesis, molecular docking studies and biological evaluation of N-(4-oxo-2-(trifluoromethyl)-4H-chromen-7-yl) benzamides as potential antioxidant, and anticancer agents: Untersucht die Synthese neuer Verbindungen unter Verwendung von 1,4-Dioxan und ihr Potenzial als therapeutische Wirkstoffe, wobei die Vielseitigkeit von 1,4-Dioxan in der Arzneimittelentwicklung hervorgehoben wird (Jorepalli S et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
supp_hazards
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76969-50ML04061837612893
76971-25ML04061832925059
241997-25G04061825560779
76969-5ML04061837612909
76971-100ML04061832925042
109671250004022536117058
109671500504054839606687
109671025004022536117027
109671100004022536117034
109671602504022536117089