Fortfahren mit
1.09623
Ethylacetat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ethylethanoat, Essigester, Ethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
205-500-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat), >18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0008 meq/g Titrable acid, ≤0.05% Water, ≤0.1% Ethanol (GC), ≤0.1% Methanol (GC), ≤0.1% Methyl acetate (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(C)=O
cation traces
Al: ≤500  ng/g, B: ≤20  ng/g, Ba: ≤100  ng/g, Ca: ≤500  ng/g, Cd: ≤50  ng/g, Co: ≤20  ng/g, Cr: ≤20  ng/g, Cu: ≤20  ng/g, Fe: ≤100  ng/g, Mg: ≤100 ng/g, Mn: ≤20 ng/g, Ni: ≤20  ng/g, Pb: ≤100  ng/g, Sn: ≤100  ng/g, Zn: ≤100  ng/g
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel sind für ein breites Spektrum an klassischen Laboranwendungen geeignet und werden häufig in regulierten und hoch anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Unsere EMSURE-Produkte entsprechen der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und den ISO-Standards.
Application
  • Investigating the anti-growth, anti-resistance, and anti-virulence activities of Schoepfia schreberi J.F.Gmel. against the superbug Acinetobacter baumannii: In dieser Studie wird die Wirksamkeit von Pflanzenextrakten, gegebenenfalls unter Verwendung von Ethylacetat als Lösungs- oder Extraktionsmittel, bei der Bekämpfung von bakterieller Resistenz und Virulenz bewertet, was potenzielle Anwendungen in analytischen Methoden zur Bewertung der Bioaktivität aufzeigt (Uc-Cachón et al., 2024).
  • Attractant and repellent properties of Senna didymobotrya plant extracts to Amblyomma variegatum and Rhipicephalus appendiculatus: Die Forschungsarbeit untersucht die Wirksamkeit natürlicher Extrakte, die mit Ethylacetat extrahiert werden, als umweltfreundliche Lösungen für die Schädlingsbekämpfung, die für die Entwicklung von Analysetechniken für Umwelt- und landwirtschaftliche Anwendungen relevant sind (Kinyua et al., 2024).
  • Antioxidant activity of Sophora exigua and liposome development of its powerful extract: In diesem Artikel werden die antioxidativen Eigenschaften von Pflanzenextrakten erörtert, mit Auswirkungen auf die Verwendung von Ethylacetat in Extraktions- und Stabilisierungsprozessen in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie und die Verbesserung der analytischen Methoden zur Messung der antioxidativen Kapazität (Rodwattanagul et al., 2024).
  • In vitro ovicidal and larvicidal activity of a hydroalcoholic extract and its fractions from Cyrtocarpa procera fruits on Haemonchus contortus: Die Studie untersucht die Rolle von Ethylacetat bei der Isolierung bioaktiver Verbindungen mit potenziellen Anwendungen bei der Analyse von Antiparasitika, die sowohl für die medizinische als auch die veterinärmedizinische Parasitologie relevant sind (De Jesús-Martínez et al., 2024).
  • Antagonistic actions of Paucibacter aquatile B51 and its lasso peptide paucinodin toward cyanobacterial bloom-forming Microcystis aeruginosa PCC7806: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf mikrobielle Wechselwirkungen und die Rolle von Ethylacetat bei der Extraktion von Peptiden, die bei der analytischen Untersuchung von mikrobieller Ökologie und Umweltsicherheit eingesetzt werden können (Cha et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EX0240589581265402
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
solubility
85.3 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109623100004022536115900
109623602504022536115955
109623400004027269429140
109623250004022536115924
109623902604022536115962
109623251104054839012617
109623500504054839421488
109623501104054839387470
109623918104022536115979
109623601004022536115948
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf