Fortfahren mit
1.00979
Isoamylalkohol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
3-Methyl-1-Butanol, Isoamylalkohol, Isopentylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
204-633-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
Grade:
ACS reagent
Bp:
130 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Furfurol, ≤0.005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.05% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate), ≤0.2% Water, ≤0.5% n-Amyl alcohol (GC), ≥99% Total isomeric compounds (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
transition temp
flash point 43.5 °C
solubility
25 g/L
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18969W205710W205702
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
solubility
25 g/L
solubility
25 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Co: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoamylalkohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100979400004027269677565
100979250004022536012902
100979100004022536012889