Fortfahren mit
XAD16
Amberlite XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Synonym(e):
XAD16N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite XAD16N, 20-60 mesh
form
beads
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
800 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
SMILES string
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
InChI key
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Nichtionisches makrovernetztes Harz, das Ionenspezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und freisetzt. Es wird üblicherweise unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Application
Hydrophobe Verbindungen bis zu einer Molekülmasse von 40.000, Antibiotika, Arzneimittelherstellung, Tenside, Bitterstoffe, Auftrennung großer organischer Moleküle (insbesondere Proteine). Effizienter als XAD2.
Other Notes
Hydrophobes polyaromatisches Harz
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XAD4XAD7SU853005
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
acrylic
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
pore size
~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Shuqi Guo et al.
Microbial cell factories, 16(1), 203-203 (2017-11-17)
Xenocoumacin 1 (Xcn1) and Xenocoumacin 2 (Xcn2) are the main antimicrobial compounds produced by Xenorhabdus nematophila. Culture conditions, including pH, had remarkably distinct effects on the antimicrobial activity of X. nematophila. However, the regulatory mechanism of pH on the antimicrobial
Charifat Said Hassane et al.
Microorganisms, 8(9) (2020-08-23)
Aging research aims at developing therapies that delay normal aging processes and some related pathologies. Recently, many compounds and extracts from natural products have been shown to slow aging and/or extend lifespan. Marine sponges and their associated microorganisms have been
Hirotoshi Sushida et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 126(1), 23-29 (2018-02-18)
EnkT is a novel ATP-binding cassette (ABC) transporter responsible for secretion of four bacteriocins, enterocins NKR-5-3A, C, D, and Z (Ent53A, C, D, and Z), produced by Enterococcus faecium NKR-5-3. It is generally recognized that the secretion of a bacteriocin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XAD16-1KG04061838552099
XAD16-500G04061838552105