Fortfahren mit
XAD7
Amberlite XAD7HP polymeric adsorbent
20-60 mesh
Synonym(e):
schwaches Anionenaustauscherharz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite XAD7HP, 20-60 mesh
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
form
beads
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
380 m2/g
matrix
acrylic
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
General description
Nichtionisches makrovernetztes Harz, das Ionenspezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und freisetzt. Es wird üblicherweise unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Application
Schwach polares Adsorberharz für Verbindungen bis zu MW 60.000; Insulin-Wiederfindung; Fulvo- und Huminverbindungen; trockene Abfallstoffe; Entfernen und Wiederfindung organischer Stoffe; Antibiotika-Wiederfindung.
Other Notes
Moderat polares Polyacrylharz
Zwei Partikelgrößen sind erhältlich:
Mesh 20-60 ist Kat.Nr. XAD7
Mesh 20-50 ist Kat.Nr. 06445
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XAD4XAD16SU853005
pore size
0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
pore size
~0.65 mL/g pore volume, 90 Å mean pore size
matrix
acrylic
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
particle size
20-60 mesh
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamad Shazeli Che Zain et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-23)
Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) leaves (OPL) are widely available at zero cost in Southeast Asia countries, especially in Malaysia and Indonesia due to large scale oil palm plantations. OPLs contain a large amount of flavonoids in particular flavonoid C-glycosides
Boyu Dong et al.
International journal of molecular sciences, 20(6) (2019-03-25)
Brunfelsia calycina flowers lose anthocyanins rapidly and are therefore well suited for the study of anthocyanin degradation mechanisms, which are unclear in planta. Here, we isolated an anthocyanin-β-glycosidase from B. calycina petals. The MS/MS (Mass Spectrometry) peptide sequencing showed that
Guillermo Schmeda-Hirschmann et al.
Scientific reports, 10(1), 7070-7070 (2020-04-29)
The Chilean hazelnut (Gevuina avellana Mol., Proteaceae) is a southern South American nut consumed as a snack and included in different preparations of traditional Chilean cuisine. Recently we described the fatty acid profile, oxylipins, phenolic compounds, as well as the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XAD7-1KG04061838552143
XAD7-100G04061838552136
XAD7-500G04061838552150
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf