Fortfahren mit
XAD4
Amberlite XAD4 polymeric adsorbent
20-60 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite XAD4, 20-60 mesh
form
beads
Quality Level
autoignition temp.
800 °F
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
750 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
density
1.02 g/mL (true wet)(lit.), 1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
separation technique
reversed phase
General description
Nicht ionisches, makroretikuläres Harz, das ionische Spezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und wieder freisetzt. Normalerweise wird es unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Application
Polyaromatische Adsorbens für kleine hydrophobe Verbindungen, Tenside, pharmazeutische Produktion, Phenole, chlorierte organische Stoffe, Entsorgung und Rückgewinnung von Pestiziden sowie Entfernung von organischen Verunreinigungen aus wässrigen Nahrungsmittelströmen.
Other Notes
Es sind zwei Partikelgrößen erhältlich:
Mesh 20–60 mit den Bestellnummer 20276, 10358, XAD4
Mesh 20–50 mit der Bestellnummer 06444
Hydrophobes polyaromatisches Harz
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
103582027606444
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh
particle size
20-60 mesh
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
matrix active group
polymer
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
pore size
~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
form
beads
form
solid
form
solid
form
beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite XAD4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Mariafrancesca Scalise et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-03)
The human plasma membrane transporter ASCT2 is responsible for mediating Na- dependent antiport of neutral amino acids. New insights into structure/function relationships were unveiled by a combined approach of recombinant over-expression, site-directed mutagenesis, transport assays in proteoliposomes and bioinformatics. WT
ZhiRong Liu et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 33(4), 693-705 (2018-10-26)
Introduction: We carried out a systematic review and meta-analysis to assess the safety and effectiveness of uterine artery embolization (UAE) compared with conventional hysterectomy on refractory postpartum hemorrhage (PPH).Methods: We searched PubMed, Embase, Chinese National Knowledge Infrastructure database (CNKI), Cochrane
Marlen Kücklich et al.
PloS one, 12(8), e0183440-e0183440 (2017-08-26)
Previous studies showed that olfactory cues are important for mammalian communication. However, many specific compounds that convey information between conspecifics are still unknown. To understand mechanisms and functions of olfactory cues, olfactory signals such as volatile compounds emitted from individuals
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XAD4-500G04061838552129
XAD4-1KG04061838552112
06444-500G04061838504593
06444-100G04061838504586
1035804061833665404
2027604061833665589
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do usage instructions exist for using this product with assisting the debittering of olives on your side? If so, what is the recommended ratio of resin to brine to olives?
    1 answer
    1. No protocol describing the use of this product to debitter olives is available.
      A literature search shows that Amberlite XAD4 resins have been used for phenolic removal to assist in the debittering processes. Please keep in mind that this product is not food grade and is supplied for research and development purposes. Please review the citation below for more details on this application.
      J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 5, 1546–1553
      https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b06014
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the recommended method for cleaning XAD4 before use?
    1 answer
    1. The following pretreatment is recommended:
      1.The adsorbent is shipped as a water-wet product with sodium chloride (NaCl) and sodium carbonate (Na2CO3) salts to prevent bacterial growth. These salts need to be washed from the adsorbent before use, and it is suggested that this be achieved by washing with water at a linear flow rate of 5-10 m/h until the required level is achieved.
      2.For sensitive applications, residual monomeric or oligomeric compounds may need to be removed from the adsorbent.
      3.A regeneration with the proposed regenerant is also recommended before the first service cycle. If the regenerant is an alcohol, it must be displaced with water before the first loading cycle.