Merck
SU853005
Supelco
Amberlite XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 5 kg
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Amberlite XAD®-2, pkg of 5 kg
Agentur
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 5 kg
Methode(n)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChIKey
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Amberlite XAD®-2 ist ein stark saures Ionenaustauschharz.[1]
Nicht-ionisches makroretikuläres Harz, das durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen ionische Spezies adsorbiert und freisetzt; wird meistens unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Spezifikationen:
Anwendung
Amberlite XAD®-2 eignet sich als Material für die stationäre Phase bei der Festphasenextraktion (SPE) von: Phenolsäuren und Flavonolen aus Honigproben vor deren Identifizierung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatagraphie mit Diodenarray-Detektion (HPLC-DAD),[1] Phthalatestern (PAE) aus hydroalkoholischen Lebensmittelgetränken vor der Bestimmung mittels Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektor (GC-FID) und auch Ion-Trap- Massenspektrometer (IT/MS),[2] Benzoe- und Ascorbinsäuren in Quittenmarmelade vor der Bestimmung mittels isokratischer HPLC in Kombination mit einem Photodiodenarray-Detektor (PDA)[3] und Organophosphor-Pestiziden in natürlichem Gewässer und in Trinkwasser vor der Bestimmung mittels GC-FID oder GC gekoppelt mit einem Stickstoff-Phosphor-Detektor (NPD).[4]
Polyaromatisches Adsorbensharz für hydrophobe Verbindungen bis zu MW 20.000: Phenole, Entfernung von organischen Verunreinigungen, Tenside, aromatische Verbindungen, Antibiotikum-Rückgewinnung. Kann als Hilfsstoff für die Katalysator- oder Metallentfernung verwendet werden. Für gereinigte US-EPA-Versionen, siehe Supelpak-2 und Supelpak-2B.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Continuous solid-phase extraction and gas chromatographic determination of organophosphorus pesticides in natural and drinking waters.
Ballesteros E and Parrado MJ
Journal of Chromatography A, 1029(1-2), 267-273 (2004)
Simultaneous determination of benzoic and sorbic acids in quince jam by HPLC.
Ferreira IMPLVO, et al.
Food Research International, 33(2), 113-117 (2000)
Study of XAD-2 adsorbent for the enrichment of trace levels of phthalate esters in hydroalcoholic food beverages and analysis by gas chromatography coupled with flame ionization and ion-trap mass spectrometry detectors.
Cinelli G, et al.
Food Chemistry, 146(1-2), 181-187 (2014)
Solid-phase extraction procedure for determination of phenolic acids and some flavonols in honey.
Michalkiewicz A, et al.
Journal of Chromatography A, 1187(1-2), 18-24 (2008)
Mario Vincenzo Russo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 404(5), 1517-1527 (2012-07-05)
This paper shows an analytical methodology based on solid-phase extraction by XAD-2 adsorbent and gas chromatography (GC) coupled with nitrogen-phosphorus (NPD) and ion-trap mass spectrometry detectors (ITMS) in negative chemical ionization (NCI) mode analyses for investigating organophosphorus pesticides (OPs) at
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.