This product is intended for use as a molecular weight marker in electrophoresis. The activity is not determined. Please see the link below to review other Urease products that offer a unit activity:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/ureasefromcanavaliaensiformisjackbean123459002135
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
form
solid
mol wt
hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa
contains
~20% dithiothreitol
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
General description
Molekulargewicht der Untereinheit: ~90,770
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Contains approx. 1 mg protein
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source Canavalia ensiformis |
| suitability suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| mol wt hexamer 545 kDa, trimer ~272 kDa | mol wt ~544620 Da | mol wt Mr ~480000 | mol wt ~544620 Da |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| U7752-1VL | 04061837410109 |
-
Do you know the activity in U/mg of this urease preparation?