Fortfahren mit
U1500
Urease aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
Synonym(e):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 952,00
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
15,000-50,000 units/g solid
Biological source:
Canavalia ensiformis
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type III
form
powder
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Molekulargewicht der Untereinheit: ~90,770
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Urease ist ein zytosolisches Enzym, das die Hydrolyse von Harnstoff zu Ammoniak und Kohlendioxid katalysiert. Nach einer anfänglichen Umwandlung in Carbamat zersetzt sich die Substanz durch Hydrolyse weiter zu Ammoniak und Carbonsäure/Carbonat. Urease ist ein Metalloenzym, das Nickel als Cofaktor enthält. In der Natur kommt Urease in Pflanzen, Pilzen und bestimmten Bakterien vor. Im Jahr 1926 hat James B. Sumner Urease erstmals aus der Jackbohne isoliert.
Biochem/physiol Actions
Aus Canavalia ensiformis gewonnene Urease fungiert als Insektizid durch Freisetzung eines kleinen, durch Proteasen gespaltenen, toxischen Peptids, das sich im Darm von Insekten anlagert. [1]
Other Notes
Eine mikromolare Einheit setzt pro Minute 1,0 μmol an NH3 aus Harnstoff bei pH 7,0 und 25 °C frei. Dies entspricht 1,0 IU bzw. 0,054 Sumner-Einheiten (1,0 mg Ammoniakstickstoff in 5 Minuten bei pH 7,0 und 20 °C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U4002U025194280
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
≥600,000 units/g solid
specific activity
~1 U/mg
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
Mr ~480000
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Do you have Food Grade / Pharma Grade Powder for the same
    1 answer
    1. Unfortunately, a food grade or pharma grade Urease powder is not currently available.
      Helpful?
  2. what's the minimum quantity to purchase?
    1 answer
    1. The smallest package size available for this item is 20,000 units. The activity varies from lot to lot and may range from 15,000 - 50,000 units per gram. The 20,000 unit package size may contain 1.25 - 2.5 grams of powder.
      Helpful?
  3. WHAT IS THE ENZYME ACTIVITY
    1 answer
    1. The lot-specific activity is reported in the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to access a specific lot or review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/U1500#product-documentation