Fortfahren mit
94280
Urease aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, ~1 U/mg
Synonym(e):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
~1 U/mg
€ 71,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1 U/mg
mol wt
Mr ~480000
storage temp.
−20°C
General description
Urease(Ure)-Enzym kommt im Zytosol vor. Es ist bei einem sauren pH-Wert aktiv und wird bei 28 °C exprimiert. Urease besteht aus Nickel und kommt in Archaeen, Bakterien, einzelligen Eukaryoten und Pflanzen vor.
Molekulargewicht der Untereinheit: ~90,770
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Application
Urease aus Canavalia ensiformis kann zur Harnstoffbestimmung in verschiedenen Proben verwendet werden, z. B. Hülsenfrüchte. Sie kann nützlich für den Nachweis von Pathogenen sowie Schwermetallionen sein.
Urease aus Canavalia ensiformis (Eselsbohne) wird zur Aufreinigung und für Kristallisationsstudien eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Urease katalysiert die Hydrolyse von Harnstoff zu Kohlenstoffdioxid und Ammoniak. Urease ist am Stickstoffmetabolismus und dem Harnstoffabbau beteiligt. Urease aus Canavalia ensiformis bindet 2 Nickelionen je Untereinheit.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die je Minute bei einem pH-Wert von 8,0 und 25 °C 1 μmol Harnstoff (Kat.-Nr. 51459) hydrolysiert.
Application in (selective) hydrolysis/condensations;citation structure.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94281U4002U1500
description
powder, ~1 U/mg
description
powder, white, ~8 U/mg
description
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
description
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~8 U/mg
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
Mr ~480000
mol wt
Mr ~480000
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)