Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥600,000 units/g solid
Biological source:
Canavalia ensiformis
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type C-3
form
powder
specific activity
≥600,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
purified by
crystallization
storage temp.
−20°C
General description
Molekulargewicht der Untereinheit: ~90,770
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Besteht aus sechs Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von ~544,620
Urease ist ein nickelabhängiges Metallenzym, das in verschiedenen Pflanzen, Bakterien, Pilzen und Algen vorkommt. Es enthält zwei unterschiedliche Untereinheiten, UreA (26,5 kDa) und UreB (60,3–61,6 kDa).
Biochem/physiol Actions
Urease induziert nachweislich die Vakuolisierung in Hela-Zellen, eine Wirkung, die von der Ureasefähigkeit, Harnstoff in Ammoniak umzuwandeln, abhängig ist.
Urease unterstützt die Bioverfügbarkeit von Stickstoff in Pflanzen. Sie ist am Verteidigungsmechanismus beteiligt und weist eine insektizide Aktivität auf. Außerdem weist Urease durch das Verlangsamen des Wachstums und die Beeinträchtigung der Membranintegrität von filamentösen Pilzen und Hefen eine antimykotische Wirkung auf.
Other Notes
Eine Mikromoleinheit setzt 1,0 μmol NH3 aus Harnstoff pro Minute bei einem pH-Wert von 7,0 und 25 °C frei. Dies entspricht 1,0 I.U. oder einer Sumner-Einheit von 0,054 (1,0 mg Ammoniumstickstoff in 5 Minuten bei einem pH-Wert von 7,0 und 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?